Få mere at vide
4,8-Dimethyl-1,3(E),7-nonatriene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,8-Dimethyl-1,3(E),7-nonatriene |
| CAS | 19945-61-0 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C11 H18 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (E)-4,8-Dimethyl-1,3,7-nonatriene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18/c1-5-7-11(4)9-6-8-10(2)3/h5,7-8H,1,6,9H2,2-4H3/b11-7+ |
| SMIL | CC(=CCC\C(=C\C=C)\C)C |
| IUPAC navn | (3E)-4,8-dimethylnona-1,3,7-triene |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.261 |
| Vis mere |