Få mere at vide
4,8-dihydroxyquinolin-2-carboxylsyre, 96 %
Artikelnummer. 10754411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10754411 5 g Glasflaske 5g
10754221 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10754411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115090050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59-00-7 | C10H7NO4 | 205,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-00-7
Molekylær formel C10H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 205.17
MDL nummer MFCD00006754
InChI nøgle FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthurenic acid, 4,8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid, xanthuric acid, 8-hydroxykynurenic acid, 4,8-dihydroxyquinaldic acid, 4,8-dihydroxyquinaldinic acid, xanthurenate, 2-quinolinecarboxylic acid, 4,8-dihydroxy, unii-58lab1bg8j, ccris 4429
PubChem CID 5699
ChEBI CHEBI:10072
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=CC(O)=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 297 °C til 298 °C
Farve Okker
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 10266
IUPAC navn 8-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-2-carboxylsyre
Formel vægt 205.17
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.