Få mere at vide
4,8-diclor-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one (loratadin-urenhed), TRC
Artikelnummer. 30133524
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133524 1 mg
17931485 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4341601MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133330-60-6
Molekylær formel C14 H9 Cl2 N O
Molekylvægt (g/mol) 278.13
Synonym 4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Impurity E, Loratadine Impurity 24
IUPAC navn 4,8-diclor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-one
SMIL Clc1ccc2C(=O)c3nccc(Cl)c3CCc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-9-2-4-10-8(7-9)1-3-11-12(16)5-6-17-13(11)14(10)18/h2,4-7H,1,3H2
Formel vægt 277.0061