Få mere at vide
4-{7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}-1H-pyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1H-pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 952518-97-7 |
| Molekylær formel | C9 H7 N5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-(1H-pyrazol-4-yl)- (ACI), 4-(1H-Pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N5/c1-2-10-9-7(1)8(11-5-12-9)6-3-13-14-4-6/h1-5H,(H,13,14)(H,10,11,12) |
| SMIL | c1cc2c(ncnc2[nH]1)c3cn[nH]c3 |
| IUPAC navn | 4-(1H-pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.185 |
| Formel vægt | 185.07 |