missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,7-seco-Tebipenemoic Acid Methyl Ester Pivoxil, TRC

Artikelnummer. 30414522
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414522 25 mg
30419048 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01286025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1391053-29-4
Molekylær formel C23 H35 N3 O7 S2
Molekylvægt (g/mol) 529.67
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanoyloxymethyl (2S,3R)-4-[1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-yl]sulfanyl-2-[(2S,3R)-3-hydroxy-1-methoxy-1-oxobutan-2-yl]-3-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole-5-carboxylate
SMIL COC(=O)[C@H]([C@@H](C)O)[C@@H]1NC(=C(SC2CN(C2)C3=NCCS3)[C@@H]1C)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale 4,7-seco-Tebipenemoic Acid Methyl Ester Pivoxil
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H35N3O7S2/c1-12-16(15(13(2)27)19(28)31-6)25-17(20(29)32-11-33-21(30)23(3,4)5)18(12)35-14-9-26(10-14)22-24-7-8-34-22/h12-16,25,27H,7-11H2,1-6H3/t12-,13-,15-,16-/m1/s1
Formel vægt 529.192
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.