Få mere at vide
4,7-phenanthrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10736455 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10736455 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10736455 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426100010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 230-07-9 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 7-Phenanthroline
CAS 230-07-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 172.0°C to 174.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H8N2
MDL nummer MFCD00004987
Mængde 1 g
Synonym 4,7 phenanthroline, pyridino 3,2-f quinoline, acmc-1conx, 4,7-phenanthroline, bidd:gt0447, chembl81429
InChI nøgle DATYUTWESAKQQM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=CC3=C2C=CC=N3)N=C1
IUPAC navn 4,7-phenanthrolin
Molekylvægt (g/mol) 180.21
PubChem CID 67472
ChEBI CHEBI:36419
Formel vægt 180.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver