Få mere at vide
4'-[[7-Methyl-5-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 18082970
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18082970 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082970 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0939.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4'-[[7-Methyl-5-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazol-1'-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
CAS 1026353-20-7
Analyt- eller komponentnavne 4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazol-1'-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C33 H30 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Telmisartan Imp. B (EP), Telmisartan USP Related Compound B, Telmisartan USP RC B, 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl[2,5'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazol-1'-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid, Telmisartan RC B (USP), Telmisartan Related Compound B, Telmisartan Impurity B
InChI formel InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-34-28-19-24(32-35-27-12-7-8-13-29(27)36(32)3)18-21(2)31(28)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
SMIL CCCc1nc2cc(cc(C)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)c5nc6ccccc6n5C
IUPAC navn 2-[4-[[7-methyl-5-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 514.62
Mængde 25 mg
Formel vægt 514.2369 g/mol