Få mere at vide
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin, 99%
Artikelnummer. 10247113 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10247113 5 g Glasflaske 5g
10696932 1 g Glasflaske 1g
15169203 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10247113 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158320050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1662-01-7 | C24H16N2 | 332,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1662-01-7
Molekylær formel C24H16N2
Molekylvægt (g/mol) 332.39
MDL nummer MFCD00004976
InChI nøgle DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
IUPAC navn 4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 7-Diphenyl-1, 10-phenanthroline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 218,0 °C til 221,0 °C
Farve Pink til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 332.39
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass