Få mere at vide
4,7-dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazin-3-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10252832
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10252832 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10374092 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10252832 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01115DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175137-58-3
Molekylær formel C8H8N4O2
Molekylvægt (g/mol) 192.178
MDL nummer MFCD00067873
InChI nøgle JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl
PubChem CID 2778429
IUPAC navn 4,7-dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazin-3-carboxylsyre
SMIL CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 192.18
Procent renhed 95%