missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,7-dimethyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,7-dimethyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione |
| CAS | 5463-50-3 |
| Molekylær formel | C10H8O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3/c1-5-3-4-6(2)8-7(5)9(11)13-10(8)12/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(C)c2C(=O)OC(=O)c12 |
| IUPAC navn | 4,7-dimethyl-2-benzofuran-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vægt | 176.0473 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?