Få mere at vide
4',7-Dimethoxyisoflavone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491678
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16491678 5 mg 5mg
16409268 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2145
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress 4',7-Dimethoxyisoflavone is isolated from the leaves of Albizzia lebbeck, which shows antifungal activity.
4',7-Dimethoxyisoflavone is isolated from the leaves of Albizzia lebbeck, which shows antifungal activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4',7-Dimethoxyisoflavone
Fysisk form Solid
CAS 1157-39-7
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Dimethoxydaidzein
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(OC)=CC=C13
Molekylvægt (g/mol) 282.29
Formel vægt 282.29
Procent renhed 98.71%