Få mere at vide
4',7-Dihydroxyisoflavon, 98+%
Artikelnummer. 15425939
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425939 100 mg 100mg
15435939 500 mg 500mg
15415939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63763.MC
 Begrænset vare
På lager
Analog til genistein og en agonist ved østrogenopsamlere | CAS: 486-66-8 | C15H10O4 | 254,241 g/mol
Analog af genistein og en agonist ved østrogen-receptorer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 486-66-8
Molekylær formel C15H10O4
Molekylvægt (g/mol) 254.241
MDL nummer MFCD00016954
InChI nøgle ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4',7-Dihydroxyisoflavone
Smeltepunkt 328°C to 332°C (decomposition)
Farve Hvid til gul
Mængde 100 mg
Beilstein 231523
Merck Index 14,2801
Formel vægt 254.24
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver