Få mere at vide
4',7-Dihydroxyisoflavone, 97%
Artikelnummer. 11449927
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11449927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22877.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 486-66-8 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
4',7-Dihydroxyisoflavon er et phytoøstrogen, der foreslås at spille en rolle i forebyggelsen af hormon-inducerede kræftformer. Det beskytter mod oxidativ skade i leverceller induceret af 7,12-dimethylbenz[a]anthracen (DMBA). Catalase- og superoxiddismutaseaktivitet, nedreguleret af DMBA, blev genoprettet af daidzein.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 ,′7-Dihydroxyisoflavon er et phytoøstrogen, der foreslås at spille en rolle i forebyggelsen af hormon-inducerede kræftformer. Det beskytter mod oxidativ skade i leverceller induceret af 7,12-dimethylbenz[a]anthracen (DMBA). Catalase- og superoxiddismutaseaktivitet, nedreguleret af DMBA, blev genoprettet af daidzein.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i DMSO (25 mg/ml), ethanol (2 mg/ml), DMF (10 mg/ml) og 1:10 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,15 mg/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 486-66-8
Molekylær formel C15H10O4
Molekylvægt (g/mol) 254.241
MDL nummer MFCD00016954
InChI nøgle ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4',7-Dihydroxyisoflavone
Smeltepunkt 328°C to 332°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 231523
Merck Index 14,2801
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in DMSO (25mg/ml),ethanol (2mg/ml),DMF (10mg/ml),and 1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (0.15mg/ml).
Formel vægt 254.24
Procent renhed 97%