Få mere at vide
4',7-Dihydroxyisoflavon, 97%
Artikelnummer. 11439927
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439927 1 g 1g
11449927 5 g 5g
11459927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22877.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 486-66-8 | C15H10O4 | 254,241 g/mol
4',7-Dihydroxyisoflavon er et phytoøstrogen, der foreslås at spille en rolle i forebyggelsen af hormon-inducerede kræftformer. Det beskytter mod oxidativ skade i leverceller induceret af 7,12-dimethylbenz[a]anthracen (DMBA). Catalase- og superoxiddismutaseaktivitet, nedreguleret af DMBA, blev genoprettet af daidzein.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 ,′7-Dihydroxyisoflavon er et phytoøstrogen, der foreslås at spille en rolle i forebyggelsen af hormon-inducerede kræftformer. Det beskytter mod oxidativ skade i leverceller induceret af 7,12-dimethylbenz[a]anthracen (DMBA). Catalase- og superoxiddismutaseaktivitet, nedreguleret af DMBA, blev genoprettet af daidzein.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i DMSO (25 mg/ml), ethanol (2 mg/ml), DMF (10 mg/ml) og 1:10 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,15 mg/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 486-66-8
Molekylær formel C15H10O4
Molekylvægt (g/mol) 254.241
MDL nummer MFCD00016954
InChI nøgle ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym daidzein, 4',7-dihydroxyisoflavone, daidzeol, 7,4'-dihydroxyisoflavone, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, diadzein, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone
PubChem CID 5281708
ChEBI CHEBI:28197
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4',7-Dihydroxyisoflavone
Smeltepunkt 328°C to 332°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 231523
Merck Index 14,2801
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in DMSO (25mg/ml),ethanol (2mg/ml),DMF (10mg/ml),and 1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (0.15mg/ml).
Formel vægt 254.24
Procent renhed 97%