Få mere at vide
4',7-Dihydroxy-3'-methoxyisoflavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4',7-Dihydroxy-3'-methoxyisoflavone |
| CAS | 21913-98-4 |
| Molekylær formel | C16H12O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3'-Methoxydaidzein, 7,4'-Dihydroxy-3'-methoxyisoflavone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O5/c1-20-15-6-9(2-5-13(15)18)12-8-21-14-7-10(17)3-4-11(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(ccc1O)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.26 |
| Formel vægt | 284.0685 |