Få mere at vide
4,7-dihydroxy-1,10-phenanthrolin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337468
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337468 0.5 g 0.5g
11327468 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031434.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3922-40-5 | C12H8N2O2 | 212.208 g/mol
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthrolin bruges som en phenanthrolin-farve. Dets jern(II)-kompleks reagerer hurtigt med opløst oxygen i vandig opløsning, hvorved det anvendes til spektrofotometrisk bestemmelse af opløst oxygen op til 20 ppm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3922-40-5
Molekylær formel C12H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 212.208
MDL nummer MFCD00004975
InChI nøgle SLIBCJURSADKPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline-4,7-diol, 4,7-dihydroxy-1,10-phenanthroline, 1,10-phenanthroline-4,7 1h,10h-dione, 1,4,7,10-tetrahydro-1,10-phenanthroline-4,7-dione, pyridino 3,2-h quinoline-4,7-diol, acmc-1coeh, bidd:gt0532, 1,1-phenanthroline-4,7-diol, 1,10 phenanthroline-4,7-diol, 4,7-dioxylato-1,10-phenanthroline
PubChem CID 77524
IUPAC navn 1,10-dihydro-1,10-phenanthrolin-4,7-dion
SMIL C1=CC2=C(C3=C1C(=O)C=CN3)NC=CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Smeltepunkt >300°C (decomposition)
Farve Gul
Mængde 0.5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 212.21
Fysisk form Pulver