missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphenylmethyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-carbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30374246
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374246 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45347510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphenylmethyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
CAS 1019853-64-5
Molekylær formel C26H19N5O
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H19N5O/c27-16-18-17-28-23-22(18)24(32)30-25(29-23)31-26(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,17H,(H3,28,29,30,31,32)
SMIL O=C1C2=C(NC=C2C#N)N=C(NC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)N1
IUPAC navn 4-oxo-2-(tritylamino)-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 417.46
Formel vægt 417.16
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.