missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphenylmethyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,7-Dihydro-4-oxo-2-[(triphenylmethyl)amino]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 1019853-64-5 |
| Molekylær formel | C26H19N5O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H19N5O/c27-16-18-17-28-23-22(18)24(32)30-25(29-23)31-26(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,17H,(H3,28,29,30,31,32) |
| SMIL | O=C1C2=C(NC=C2C#N)N=C(NC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)N1 |
| IUPAC navn | 4-oxo-2-(tritylamino)-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.46 |
| Formel vægt | 417.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?