Få mere at vide
4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, TRC
Artikelnummer. 30375585
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30375585 10 g
1 options
Artikelnummer. 30375585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45418010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
CAS 1003-83-4
Molekylær formel C7 H12 O2
Mængde 10 g
Synonym 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3
SMIL CC1(C)OCC=CCO1
IUPAC navn 2,2-dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin
Molekylvægt (g/mol) 128.169
Formel vægt 128.0837