Få mere at vide
4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine |
| CAS | 1003-83-4 |
| Molekylær formel | C7 H12 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)OCC=CCO1 |
| IUPAC navn | 2,2-dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.169 |
| Formel vægt | 128.0837 |