Få mere at vide
4,7-difluor-1H-indol-2-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30377679
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377679 50 mg
30372161 10 mg
30373848 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45817850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 247564-67-6
Molekylær formel C9H5NO2F2
Molekylvægt (g/mol) 197.14
SMIL OC(=O)c1cc2c(F)ccc(F)c2[nH]1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-5-1-2-6(11)8-4(5)3-7(12-8)9(13)14/h1-3,12H,(H,13,14)
Formel vægt 197.0288
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.