Få mere at vide
4,7-Difluoro-1,3-isobenzofurandione (Technical Grade, ~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,7-Difluoro-1,3-isobenzofurandione (Technical Grade) |
| CAS | 652-40-4 |
| Molekylær formel | C8H2F2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,6-Difluorophthalic Anhydride, 4,7-Difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-Difluorophthalic Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2F2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H |
| SMIL | Fc1ccc(F)c2C(=O)OC(=O)c12 |
| IUPAC navn | 4,7-difluoro-2-benzofuran-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.1 |
| Formel vægt | 183.9972 |