Få mere at vide
4,7-Dichloroquinolin, TRC
Artikelnummer. 30387966
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387966 25 g
30380942 5 g
30381668 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43606025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-98-6
Molekylær formel C9 H5 Cl2 N
Molekylvægt (g/mol) 198.05
Synonym 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593
IUPAC navn 4,7-dichloroquinolin
SMIL Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,7-Dichloroquinoline
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Formel vægt 196.9799