Få mere at vide
4,7-Dichloroquinolin, Mikromol™
Beskrivelse
4,7-Dichloroquinolin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,7-Dichloroquinoline |
| CAS | 86-98-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,7-Dichloroquinoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H5 Cl2 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593, Chloroquine Related Compound A, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity G, Hydroxychloroquine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H |
| SMIL | Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1 |
| IUPAC navn | 4,7-dichloroquinolin |
| Vis mere |