Få mere at vide
4,7-Dichloroquinolin, Mikromol™
Artikelnummer. 17912266
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912266 100 mg
17992706 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17912266 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0617.03
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4,7-Dichloroquinolin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,7-Dichloroquinoline
CAS 86-98-6
Analyt- eller komponentnavne 4,7-Dichloroquinoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H5 Cl2 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4,7-Dichloroquinoline, Quinoline, 4,7-dichloro-, NSC 593, Chloroquine Related Compound A, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity G, Hydroxychloroquine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
SMIL Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
IUPAC navn 4,7-dichloroquinolin
Molekylvægt (g/mol) 198.05
Mængde 100 mg
Formel vægt 196.9799 g/mol