Få mere at vide
4,7-dichloroquinolin, 98%
Artikelnummer. 11498566
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498566 100 g 100g
11488566 25 g 25g
11408576 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15985.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 86-98-6 | C9H5Cl2N | 198,046 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4,7-Dichloroquinolin bruges som et lægemiddel chloroquin phosphat mellemprodukt. Det bruges også til syntese af hybride aminoquinolin-triazinderivater, der viser antimikrobiel aktivitet. Derudover bruges det i syntesen af nye oxazolidinoner som antimikrobielle midler, der viser effektivitet mod almindelige bakteriestammer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-98-6
Molekylær formel C9H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 198.046
MDL nummer MFCD00006774
InChI nøgle HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6866
IUPAC navn 4,7-dichlorquinolin
SMIL C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,7-Dichloroquinoline
Smeltepunkt 83 °C til 87 °C
Kogepunkt 148 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 164 °C (327 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 125359
Synonym quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 198.05
Procent renhed 98%