Få mere at vide
4,7-dichloroquinolin, 98%
Artikelnummer. 10106033 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10106033 5 g Glasflaske 5g
10305990 25 g Glasflaske 25g
15780789 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10106033 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113750050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-98-6 | C9H5Cl2N | 198,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-98-6
Molekylær formel C9H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 198.05
MDL nummer MFCD00006774
InChI nøgle HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6866
IUPAC navn 4,7-dichlorquinolin
SMIL C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 7-Dichloroquinoline
Navn note 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84°C to 86°C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 148°C
Flammepunkt 164°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Synonym quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,174g/L toluene ( 20 c),soluble in acetone,methanol and ethanol
Formel vægt 198.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver