Få mere at vide
4,7-Dichloroquinoline-15N, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4,7-Dichloroquinoline-15N |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H/i12+1 |
| Formel vægt | 197.977 |