Få mere at vide
4,7-Dichloroquinoline-15N, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,7-Dichloroquinoline-15 N |
| CAS | 366495-92-3 |
| Molekylær formel | C9 H5 Cl2 15 N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Quinoline-15 N, 4,7-dichloro- (9 CI), 4,7-Dichloroquinoline-15 N |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5 H/i12+1 |
| SMIL | Clc1ccc2c(Cl)cc[15 n]c2c1 |
| IUPAC navn | 4,7-dichloroquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.042 |
| Formel vægt | 197.977 g/mol |
| Vis mere |