Få mere at vide
4,7-Dichloro-2-phenyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,7-Dichloro-2-phenyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 943430-62-4 |
| Molekylær formel | C14H7Cl2NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7Cl2NO2/c15-9-6-7-10(16)12-11(9)13(18)17(14(12)19)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H |
| SMIL | O=C1C=2C(Cl)=CC=C(Cl)C2C(=O)N1C=3C=CC=CC3 |
| IUPAC navn | 4,7-dichloro-2-phenylisoindoline-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.12 |
| Formel vægt | 290.09 |