Få mere at vide
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazol, 97%
Artikelnummer. 15422768
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422768 25 g 25g
15402768 1 g 1g
15412768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15422768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56306.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15155-41-6 | C6H2Br2N2S | 293,96 g/mol
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazol er byggestenen eller monomeren til syntesen af lysemitterende dioder og ledende polymerer til organisk elektronik. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af poly[N-9'-heptadecanyl-2,7-carbazol-alt-5,5-(4',7'-di-2-thienyl-2',1',3'-benzothiadiazol)] (PCDTBT) og poly[2,1,3-benzothiadiazol-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophen-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazol er byggestenen eller monomeren til syntesen af lysemitterende dioder og ledende polymerer til organisk elektronik. Det bruges som et mellemprodukt til syntesen af poly[N-9′ -heptadecanyl-2,7-carbazol-alt-5,5-(4′ ,7′ -di-2-thienyl-2′ ,1′ ,3′ -benzothiadiazol)] (PCDTBT) og poly[2,1,3-benzothiadiazol-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b′ ]dithiophen-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
Opløselighed
Opløseligt i toluen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15155-41-6
Molekylær formel C6H2Br2N2S
Molekylvægt (g/mol) 293.96
MDL nummer MFCD00658844
InChI nøgle FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dibromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothidiazole, 4,7-dibromobenzo c-1,2,5-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo, acmc-1bu18, ksc490o9b, 4,7-dibromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromobenzo 2,1,3 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
PubChem CID 626361
IUPAC navn 4,7-dibrom-2,1,3-benzothiadiazol
SMIL BrC1=CC=C(Br)C2=NSN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Smeltepunkt 186 °C til 190 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen.
Formel vægt 293.97
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,7-Dibromobenzo[c]-1,2,5-thiadiazole