Få mere at vide
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 97%
Artikelnummer. 15412768
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15412768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56306.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15155-41-6 | C6H2Br2N2S | 293.96 g/mol
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazol er byggestenen eller monomeren til syntesen af lysemitterende dioder og ledende polymerer til organisk elektronik. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af poly[N-9'-heptadecanyl-2,7-carbazol-alt-5,5-(4',7'-di-2-thienyl-2',1',3'-benzothiadiazol)] (PCDTBT) og poly[2,1,3-benzothiadiazol-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophen-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazol er byggestenen eller monomeren til syntesen af lysemitterende dioder og ledende polymerer til organisk elektronik. Det bruges som et mellemprodukt til syntesen af poly[N-9′ -heptadecanyl-2,7-carbazol-alt-5,5-(4′ ,7′ -di-2-thienyl-2′ ,1′ ,3′ -benzothiadiazol)] (PCDTBT) og poly[2,1,3-benzothiadiazol-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b′ ]dithiophen-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
Opløselighed
Opløseligt i toluen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15155-41-6
Molekylær formel C6H2Br2N2S
Molekylvægt (g/mol) 293.96
MDL nummer MFCD00658844
InChI nøgle FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dibromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothidiazole, 4,7-dibromobenzo c-1,2,5-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo, acmc-1bu18, ksc490o9b, 4,7-dibromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromobenzo 2,1,3 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
PubChem CID 626361
IUPAC navn 4,7-dibrom-2,1,3-benzothiadiazol
SMIL BrC1=CC=C(Br)C2=NSN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Smeltepunkt 186°C to 190°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Soluble in toluene.
Formel vægt 293.97
Procent renhed 97%