Få mere at vide
4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diethylaminomethyl)phenol dihydrochloriddihydrat, 98%
Artikelnummer. 15425805
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425805 5 g 5g
15435805 25 g 25g
15445805 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64326.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6398-98-7 | C20H28Cl3N3O3 | 464,812 g/mol
Et anti-malaria quinolinderivat, der virker som en histamin N-methyltransferase hæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et anti-malaria quinolinderivat, der virker som en histamin N-methyltransferase hæmmer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6398-98-7
Molekylær formel C20H28Cl3N3O3
Molekylvægt (g/mol) 464.812
MDL nummer MFCD00078857
InChI nøgle YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1
PubChem CID 64646
ChEBI CHEBI:50652
IUPAC navn 4-[(7-chlorquinolin-4-yl)amino]-2-(diethylaminomethyl)phenol;dihydrat;dihydrochlorid
SMIL CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diethylaminomethyl)phenol dihydrochloride dihydrate
Farve Gul
Mængde 5 g
Merck Index 14,572
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO or methanol
Formel vægt 464.82 (392.33 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver