Få mere at vide
4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-1-pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-1-pentanol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17ClN2O/c1-10(3-2-8-18)17-13-6-7-16-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-7,9-10,18H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 264.1029 |
| Procent renhed | >95% |