Få mere at vide
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane, 97%
Artikelnummer. 11475220
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475220 0.1 g 0.1g
11455220 0.5 g 0.5g
11465220 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11475220 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044504.77
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 31364-42-8 | C16H32N2O5 | 332.44 g/mol
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosan anvendes som faseoverførselskatalysatorer ved at overføre ioner fra en fase til en anden. Det er involveret i syntesen af alkalider og elektrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31364-42-8
Molekylær formel C16H32N2O5
Molekylvægt (g/mol) 332.44
MDL nummer MFCD00005108
InChI nøgle HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5 tricosane, cryptating agent 221, kryptofix 221, 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5. tricosane, cryptofix 221, kryptofix-221, kryptofix r 221, kryptofix™ 221
PubChem CID 123438
IUPAC navn 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosan
SMIL C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
Farve Gul
Tæthed 1.11 g/mL
Brydningsindeks 1.501
Mængde 0.1 g
Beilstein 616444
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 332.44
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske