Få mere at vide
4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morpholin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10715213
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10715213 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10012264 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
11350607 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10715213 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38341DA
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 869901-24-6
Molekylær formel C21H38N2OSn
Molekylvægt (g/mol) 453.258
MDL nummer MFCD08271894
InChI nøgle LDERBIPTTICDSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-tributylstannyl pyridin-2-yl morpholine, 4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl morpholine, pubchem21425, 4-6-tributylstannanyl-pyridin-2-yl-morpholine, morpholine,4-6-tributylstannyl-2-pyridinyl
PubChem CID 18525739
IUPAC navn tributyl-(6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)N2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[6-(Tributylstannyl)-2-pyridinyl]morpholine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 453.25
Procent renhed 95%