missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(6-Oxo-1H-pyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
4-[(6-Oxo-1H-pyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(1,4-Dihydro-4-oxo-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile |
| CAS | 189956-45-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[(1,4-Dihydro-4-oxo-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11H8N4O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 4-[(1,4-dihydro-4-oxo-2-pyrimidinyl)amino]-, 4-[(4-Hydroxy-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile, 4-[(6-Oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile, 4-[(1,4-Dihydro-4-oxopyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile, 4-[(6-Oxo-1H-pyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N4O/c12-7-8-1-3-9(4-2-8)14-11-13-6-5-10(16)15-11/h1-6H,(H2,13,14,15,16) |
| SMIL | O=C1NC(=NC=C1)Nc2ccc(cc2)C#N |
| IUPAC navn | 4-[(6-oxo-1H-pyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?