Få mere at vide
4,6-O-isopropyliden-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466698
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466698 1 g 1g
15476698 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60221.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51450-36-3 | Molekylær formel: C9H14O4 | Molekylvægt: 186,207 g/mol
4,6-O-isopropyliden-D-glucal bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
4,6-O-isopropyliden-D-glucal bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærk
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51450-36-3
Molekylær formel C9H14O4
Molekylvægt (g/mol) 186.207
MDL nummer MFCD22988998
InChI nøgle GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
Synonym 4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
PubChem CID 11052343
IUPAC navn (4aR,8R,8aS)-2,2-dimethyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
SMIL CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
Mængde 1 g
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%