Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4,6-O-ethyliden-D-glucopyranose, 90 %
Artikelnummer. 15497989
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497989 1 g 1g
15407999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497989 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66583.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 13224-99-2 | C8H14O6 | 206,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13224-99-2
Molekylær formel C8H14O6
Molekylvægt (g/mol) 206.19
MDL nummer MFCD00006820
InChI nøgle VZPBLPQAMPVTFO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,6-o-ethylidene-a-d-glucose
PubChem CID 21581900
IUPAC navn (2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)-2-methyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6,7,8-triol
SMIL CC1OCC2OC(O)C(O)C(O)C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-O-Ethylidene-D-glucopyranose
Farve Hvid
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 1 g
Formel vægt 206.19
Procent renhed 90%
Fysisk form Pulver