Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4,6-O-ethyliden-D-glucopyranose, 90 %
Artikelnummer. 15407999
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15407999
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66583.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13224-99-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13224-99-2
Molekylær formel C8H14O6
Molekylvægt (g/mol) 206.19
MDL nummer MFCD00006820
InChI nøgle VZPBLPQAMPVTFO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,6-o-ethylidene-a-d-glucose
PubChem CID 21581900
IUPAC navn (2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)-2-methyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6,7,8-triol
SMIL CC1OCC2OC(O)C(O)C(O)C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-O-Ethylidene-D-glucopyranose
Farve Hvid
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Formel vægt 206.19
Procent renhed 90%
Fysisk form Pulver