Få mere at vide
4,6-O-Benzylidene-N-acetyl-D-galactosamine, TRC
Artikelnummer. 30328788
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30328788 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30328788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB279140100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,6-O-Benzylidene-N-acetyl-D-galactosamine
CAS 420118-03-2
Molekylær formel C15 H19 N O6
Mængde 100 mg
Synonym 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-D-galactopyranose
InChI formel InChI=1S/C15H19NO6/c1-8(17)16-11-12(18)13-10(21-14(11)19)7-20-15(22-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-15,18-19H,7H2,1H3,(H,16,17)/t10-,11-,12-,13+,14?,15?/m1/s1
SMIL CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@@H]2COC(O[C@@H]2[C@@H]1O)c3ccccc3
IUPAC navn N-[(4aR,7R,8R,8aR)-6,8-dihydroxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 309.31
Formel vægt 309.1212