missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(6-Nitro-3-pyridinyl)-piperazine-2,2,6,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(6-Nitro-3-pyridinyl)-piperazine-2,2,6,6-d4 |
| CAS | 2089333-08-2 |
| Molekylær formel | C9 H9 F3 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-(6-Nitro-3-pyridinyl)piperazine-d4, 1-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9F3N2O2/c1-3-16-7(15)6-4-13-8(9(10,11)12)14-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cnc(nc1C)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | ethyl 4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.175 |
| Formel vægt | 234.062 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?