Få mere at vide
4-(6-Nitro-3-pyridinyl)-1-piperazine-2,2,6,6-d4-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(6-Nitro-3-pyridinyl)-1-piperazine-2,2,6,6-d4-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 2089333-15-1 |
| Molekylær formel | C14H16D4N4O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-(6-Nitro-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylic Acid-d4 1,1-Dimethylethyl Ester, 4-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylic-d4 Acid t-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)11-4-5-12(15-10-11)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3/i8D2,9D2 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(N1C([2H])([2H])CN(C2=CN=C(N(=O)=O)C=C2)CC1([2H])[2H])=O |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate-2,2,6,6-d4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.36 |
| Formel vægt | 312.17 |