Få mere at vide
4-(6-Methylsulfonyloxybenzothiophen-2-yl)phenyl Methanesulfonate, Mikromol™
Artikelnummer. 17921716
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17921716 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17921716 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0738.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(6-Methylsulfonyloxybenzothiophen-2-yl)phenyl Methanesulfonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(6-Methylsulfonyloxybenzothiophen-2-yl)phenyl Methanesulfonate
CAS 84449-65-0
Analyt- eller komponentnavne 4-(6-Methylsulfonyloxybenzothiophen-2-yl)phenyl Methanesulfonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H14 O6 S3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzo[b]thiophene-6-ol, 2-[4-[(methylsulfonyl)oxy]phenyl]-, 6-methanesulfonate, Benzo[b]thiophene-6-ol, 2-[4-[(methylsulfonyl)oxy]phenyl]-, methanesulfonate (9CI), 2-[4-[(Methylsulfonyl)oxy]phenyl]benzo[b]thien-6-yl methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C16H14O6S3/c1-24(17,18)21-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(10-16(12)23-15)22-25(2,19)20/h3-10H,1-2H3
SMIL CS(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)c2cc3ccc(OS(=O)(=O)C)cc3s2
IUPAC navn [4-(6-methylsulfonyloxy-1-benzothiophen-2-yl)phenyl] methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 398.47
Mængde 25 mg
Formel vægt 397.9953 g/mol