Få mere at vide
4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347444
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10347444 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10718265 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347444 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62703CB
Kemiske identifikatorer
CAS 926921-66-6
Molekylær formel C11H9ClN2O3S
Molekylvægt (g/mol) 284.71
MDL nummer MFCD09879936
InChI nøgle GUJMBSPJUZJPEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 24229688
IUPAC navn 4-(6-methylpyrazin-2-yl)oxybenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzenesulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 284.72
Procent renhed 97%