missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(6-Methoxy-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylic Acid-d4 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(6-Methoxy-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylic Acid-d4 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Molekylær formel | C9 H15 N O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO4/c10-8(7(11)12)1-3-9(4-2-8)13-5-6-14-9/h1-6,10H2,(H,11,12) |
| SMIL | NC1(CCC2(CC1)OCCO2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 8-amino-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.22 |
| Formel vægt | 201.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?