Få mere at vide
4-(6-hydrazinylpyrimidin-4-yl)morpholine, TRC
Artikelnummer. 30402279
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402279 50 mg
30401317 250 mg
30400787 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95579850MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5767-36-2
Molekylær formel C8 H13 N5 O
Molekylvægt (g/mol) 195.222
IUPAC navn (6-morpholin-4-ylpyrimidin-4-yl)hydrazine
SMIL NNc1cc(ncn1)N2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(6-hydrazinylpyrimidin-4-yl)morpholine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H13N5O/c9-12-7-5-8(11-6-10-7)13-1-3-14-4-2-13/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11,12)
Formel vægt 195.112