Få mere at vide
4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486794
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10486794 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10496794 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10486794 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08619DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 5767-36-2
Molekylær formel C8H13N5O
Molekylvægt (g/mol) 195.226
InChI nøgle XWDNLTCJJYYYCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-hydrazinylpyrimidin-4-yl morpholine, 4-6-hydrazinopyrimidin-4-yl morpholine, morpholine, 4-6-hydrazinyl-4-pyrimidinyl, 4-6-hydrazino-4-pyrimidinyl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyrimidine-4-ylhydrazine, 4-6-hydrazino-pyrimidin-4-yl-morpholine, 6-morpholin-4-yl-pyrimidin-4-yl-hydrazine
PubChem CID 13393622
IUPAC navn (6-morpholin-4-ylpyrimidin-4-yl)hydrazin
SMIL C1COCCN1C2=CC(=NC=N2)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 195.22
Procent renhed 95%