Få mere at vide
4,6-Diphenyl-2-pyron, 98%
Product Code. 11479303
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11479303 5 g 5g
11469303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11479303 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11755.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 17372-52-0 | C17H12O2 | 248,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17372-52-0
Molekylær formel C17H12O2
Molekylvægt (g/mol) 248.28
MDL nummer MFCD00031018
InChI nøgle DDGIHXFDWLCKRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 296685
IUPAC navn 4,6-diphenylpyran-2-on
SMIL O=C1OC(=CC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,6-Diphenyl-2-pyrone
Smeltepunkt 135 °C til 138 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Synonym 4,6-diphenyl-2h-pyran-2-one, 4,6-diphenyl-2-pyrone, 2h-pyran-2-one,4,6-diphenyl, pubchem13218, maybridge1_002884, 4,6-diphenyl-2-pyranone, 2h-pyran-2-one, 4,6-diphenyl
Formel vægt 248.27
Procent renhed 98%