Få mere at vide
4,6-diphenyl-2-pyron, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469303
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469303 1 g 1g
11479303 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469303 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11755.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17372-52-0 | C17H12O2 | 248.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17372-52-0
Molekylær formel C17H12O2
Molekylvægt (g/mol) 248.28
MDL nummer MFCD00031018
InChI nøgle DDGIHXFDWLCKRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 296685
IUPAC navn 4,6-diphenylpyran-2-on
SMIL O=C1OC(=CC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Diphenyl-2-pyrone
Smeltepunkt 135°C to 138°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Synonym 4,6-diphenyl-2h-pyran-2-one, 4,6-diphenyl-2-pyrone, 2h-pyran-2-one,4,6-diphenyl, pubchem13218, maybridge1_002884, 4,6-diphenyl-2-pyranone, 2h-pyran-2-one, 4,6-diphenyl
Formel vægt 248.27
Procent renhed 98%