Få mere at vide
4,6-Dioxoheptanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480469
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16480469 10 mg
16455447 50 mg
16439346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16480469 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW010184
MedChemExpress 4,6-Dioxoheptanoic acid is a potent inhibitor of heme biosynthesis.
4,6-Dioxoheptanoic acid is a potent inhibitor of heme biosynthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dioxoheptanoic acid
CAS 51568-18-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H10O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (632.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(=O)CC(=O)CCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 158.15
Formel vægt 158.15
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation